2-Cloro-1-iodo-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-4-iodonitrobenzene
A19340.03
A19340.06
A19340.14
A19340.03EA
30.3
EUR
A19340.03
A19340.06
A19340.14
2-Cloro-1-iodo-4-nitrobenceno ≥98%
2-Cloro-1-iodo-4-nitrobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 41252-96-4
Molecular Formula: C6H3ClINO2
Formula Weight: 283.45
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 2502411
Formula:
C₆H₃ClINO₂ MW: 283,45 g/mol Pto. de fusión: 97…101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024589 Núm. CAS: 41252-96-4 EINECS: 255-278-8 |