2,3-Dicloroanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A11524.22
A11524.36
A11524.22EA
80.4
EUR
A11524.22
A11524.36
2,3-Dicloroanilina ≥99%
2,3-Dicloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 608-27-5
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 472027
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007657
Formula:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,02 g/mol Pto. Ebullición: 250…252 °C Pto. de fusión: 20…24 °C Densidad: 1,37 Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007657 Núm. CAS: 608-27-5 EINECS: 210-157-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |