2,4,5-Tricloroanilina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B21113.18
B21113.30
B21113.18EA
22.8
EUR
B21113.18
B21113.30
2,4,5-Tricloroanilina ≥97%
2,4,5-Tricloroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 636-30-6
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Flash Point: 175°(347°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 879091
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007662
Formula:
C₆H₄Cl₃N MW: 196,46 g/mol Pto. Ebullición: 269…270 °C Pto. de fusión: 92…95 °C Pto. de inflamación: 175 °C (347 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007662 Núm. CAS: 636-30-6 EINECS: 211-254-9 UN: 2018 ADR: 6.1,II |