2,4,6-Tricloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19044.14
A19044.22
A19044.14EA
35.9
EUR
A19044.14
A19044.22
2,4,6-Tricloroanilina ≥98%
2,4,6-Tricloroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 634-93-5
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 262°
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007663
Formula:
C₆H₄Cl₃N Pto. Ebullición: 262 °C Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007663 Núm. CAS: 634-93-5 EINECS: 211-219-8 UN: 2018 ADR: 6.1,II |