2,4-Dicloroanilina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
150390010 150390250 150392500
ACRO150390010EA 267 EUR
ACRO150390010 ACRO150390250 ACRO150392500
2,4-Dicloroanilina 98%
2,4-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 59…63 °C
Densidad: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007661
Núm. CAS: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light grey to light brown Powder or crystals or flakes and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %