2,4-Dicloroanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10518.0E
A10518.22
A10518.30
A10518.36
A10518.0EEA
452
EUR
A10518.0E
A10518.22
A10518.30
A10518.36
2,4-Dicloroanilina ≥99%
2,4-Dicloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 554-00-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 149°(300°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 386422
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007661
Formula:
C₆H₅Cl₂N Pto. Ebullición: 242 °C Pto. de fusión: 59…63 °C Densidad: 1,567 Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007661 Núm. CAS: 554-00-7 EINECS: 209-057-8 UN: 3442 ADR: 6.1,II |