2,5-Dicloroanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A11151.0E
A11151.30
A11151.36
A11151.0EEA
280
EUR
A11151.0E
A11151.30
A11151.36
2,5-Dicloroanilina ≥99%
2,5-Dicloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 95-82-9
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 139°(282°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 250-251°
Beilstein Reference: 1447438
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007667
Formula:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,02 g/mol Pto. Ebullición: 250…251 °C Pto. de fusión: 48…52 °C Densidad: 1,54 Pto. de inflamación: 139 °C (282 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007667 Núm. CAS: 95-82-9 EINECS: 202-455-2 UN: 3442 ADR: 6.1,II |