2,6-Dicloroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
113101000 113105000 113100250
ACRO113101000EA 55.5 EUR
ACRO113101000 ACRO113105000 ACRO113100250
2,6-Dicloroanilina 98%
2,6-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 228 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 35…39 °C
Densidad: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007675
Núm. CAS: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes