2-Cloroanilina 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108570010 108572500 108570050
ACRO108570010EA 96.9 EUR
ACRO108570010 ACRO108572500 ACRO108570050
2-Cloroanilina 98+%
2-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Pto. Ebullición: 209 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 1.21 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007656
Núm. CAS: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,02136
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %