2-Cloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15758.0C
A15758.0E
A15758.36
A15758.0CEA
518
EUR
A15758.0C
A15758.0E
A15758.36
2-Cloroanilina ≥98%
2-Cloroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 95-51-2
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5880
Odour: Characteristic
Melting Point: -3°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 606077
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007656
Formula:
C₆H₆ClN MW: 127.57 g/mol Pto. Ebullición: 207…209 °C Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1.213 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007656 Núm. CAS: 95-51-2 EINECS: 202-426-4 UN: 2019 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,02136 |