3,4-Dicloroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
113110010 113110050 113112500
ACRO113110010EA 219 EUR
ACRO113110010 ACRO113110050 ACRO113112500
3,4-Dicloroanilina 98%
3,4-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…73 °C
Densidad: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007768
Núm. CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03079
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to brown Crystals or flakes or crystalline mass and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)