3,4-Dicloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15199.0E
A15199.18
A15199.30
A15199.36
A15199.0EEA
215
EUR
A15199.0E
A15199.18
A15199.30
A15199.36
3,4-Dicloroanilina ≥98%
3,4-Dicloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 95-76-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 70-73°
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 636837
Merck Reference: 14,3054
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007768
Formula:
C₆H₅Cl₂N Pto. Ebullición: 272 °C Pto. de fusión: 70…73 °C Densidad: 1,567 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007768 Núm. CAS: 95-76-1 EINECS: 202-448-4 UN: 3442 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,3054 |