3,4-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D0324-25G
D0324-500G
TCIAD0324-25GEA
16
EUR
TCIAD0324-25G
TCIAD0324-500G
3,4-Dicloroanilina ≥98.0% (por GC)
3,4-Dicloroanilina
Formula:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,02 g/mol Pto. Ebullición: 145°C Pto. de fusión: 70…73 °C Densidad: 1,567 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007768 Núm. CAS: 95-76-1 EINECS: 202-448-4 UN: 3442 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,03054 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 74.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...