3,5-Dicloroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
113121000 113125000
ACRO113121000EA 57.6 EUR
ACRO113121000 ACRO113125000
3,5-Dicloroanilina 98%
3,5-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 260 °C (741 mmHg)
Pto. de fusión: 49…53 °C
Densidad: 1,58 g/cm³
Pto. de inflamación: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007774
Núm. CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
Fluorescence max 565 nm (in Methanol)
Optimum lasing 588 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 106000 l/(mol.cm) (at Lambda max)