3,5-Dicloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
A13922.0BEA
405
EUR
A13922.0B
A13922.18
A13922.30
3,5-Dicloroanilina ≥98%
3,5-Dicloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Formula:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,02 g/mol Pto. Ebullición: 259…260 °C (741 mmHg) Pto. de fusión: 49…53 °C Densidad: 1,58 Pto. de inflamación: 133 °C (271 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007774 Núm. CAS: 626-43-7 EINECS: 210-948-9 UN: 3442 ADR: 6.1,II |