3-Cloroanilina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108580050 108581000 108585000
ACRO108580050EA 27.5 EUR
ACRO108580050 ACRO108581000 ACRO108585000
3-Cloroanilina 99%
3-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
Pto. Ebullición: 230,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007765
Núm. CAS: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02136
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5927 to 1.5947 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %