3-Cloroanilina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12019.22
A12019.36
A12019.22EA
30.4
EUR
A12019.22
A12019.36
3-Cloroanilina ≥99%
3-Cloroanilina
Purity: 99%
CAS No.: 108-42-9
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.5940
Odour: Characteristic
Melting Point: -10°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 605969
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2019
MDL No.: MFCD00007765
Formula:
C₆H₆ClN MW: 127,57 g/mol Pto. Ebullición: 230 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 1,210 Pto. de inflamación: 123 °C (253 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007765 Núm. CAS: 108-42-9 EINECS: 203-581-0 UN: 2019 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,2118 |