4-Cloroanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
108590010 108590050 108591000 108595000
ACRO108590010EA 112 EUR
ACRO108590010 ACRO108590050 ACRO108591000 ACRO108595000
4-Cloroanilina 98%
4-Cloroanilina
Formula: C₆H₆ClN
Pto. Ebullición: 232 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 68…72 °C
Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007835
Núm. CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02136
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown to purple Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %