4-Cloroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12879.30
A12879.0B
A12879.0I
A12879.30EA
35.9
EUR
A12879.30
A12879.0B
A12879.0I
4-Cloroanilina ≥98%
4-Cloroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 106-47-8
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 67-72°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 471359
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007835
Formula:
C₆H₆ClN Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: 67…72 °C Densidad: 1,430 Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007835 Núm. CAS: 106-47-8 EINECS: 203-401-0 UN: 2018 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,2118 |