2,6-Dicloro-4-nitroanilina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
B24283.14 B24283.22 B24283.36
B24283.14EA 25.1 EUR
B24283.14 B24283.22 B24283.36
2,6-Dicloro-4-nitroanilina 95%
2,6-Dicloro-4-nitroanilina
Purity: 95% CAS No.: 99-30-9 Molecular Formula: C6H4Cl2N2O2 Formula Weight: 207.02 Odour: Recognizable Melting Point: 185-192° Boiling Point: 130°/2mm Beilstein Reference: 1459581 MDL No.: MFCD00007677
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 185…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007677
Núm. CAS: 99-30-9
EINECS: 202-746-4
UN: 2237
ADR: 6.1,III