2-Cloro-4-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16586.0B
A16586.0I
A16586.30
A16586.0BEA
145
EUR
A16586.0B
A16586.0I
A16586.30
2-Cloro-4-nitroanilina ≥98%
2-Cloro-4-nitroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 121-87-9
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 193°(379°F)
Odour: Weak, characteristic
Boiling Point: 320° dec.
Beilstein Reference: 638657
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007665
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Pto. Ebullición: 320 °C (desc.) Pto. de fusión: 106…109 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 193 °C (379 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007665 Núm. CAS: 121-87-9 EINECS: 204-502-2 UN: 2237 ADR: 6.1,III |