2-Cloro-5-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A15102.22
A15102.36
A15102.22EA
31.1
EUR
A15102.22
A15102.36
2-Cloro-5-nitroanilina ≥98%
2-Cloro-5-nitroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 6283-25-6
Molecular Formula: C6H5ClN2O2
Formula Weight: 172.57
Flash Point: 191°(375°F)
Odour: Weak, characteristic
Beilstein Reference: 2208878
UN No.: 2237
MDL No.: MFCD00007668
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Pto. de fusión: 117…121 °C Pto. de inflamación: 191 °C (375 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007668 Núm. CAS: 6283-25-6 EINECS: 228-498-7 UN: 2237 ADR: 6.1,III |