5-Cloro-2-nitroanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
246950500
246950050
ACRO246950500EA
144
EUR
ACRO246950500
ACRO246950050
5-Cloro-2-nitroanilina 97%
5-Cloro-2-nitroanilina
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 126…129 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007776 Núm. CAS: 1635-61-6 EINECS: 216-661-5 UN: 2237 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 129 °C |
GC | ≥96.0 % |