5-Cloro-2-nitroanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C1139-25G
C1139-250G
TCIAC1139-25GEA
27
EUR
TCIAC1139-25G
TCIAC1139-250G
5-Cloro-2-nitroanilina ≥99.0% (por GC)
5-Cloro-2-nitroanilina
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 123…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007776 Núm. CAS: 1635-61-6 EINECS: 216-661-5 UN: 2237 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 127.0 to 129.0 deg-C |