4-Cloro-2-nitroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A18143.0B A18143.0I A18143.30
A18143.0BEA 480 EUR
A18143.0B A18143.0I A18143.30
4-Cloro-2-nitroanilina ≥98%
4-Cloro-2-nitroanilina
Purity: 98% CAS No.: 89-63-4 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 191°(375°F) Odour: Weak, characteristic Beilstein Reference: 512436 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007836
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Pto. de fusión: 114…118 °C
Densidad: 1.37
Pto. de inflamación: 191 °C (375 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007836
Núm. CAS: 89-63-4
EINECS: 201-925-4
UN: 2237
ADR: 6.1 III