2,4-Dicloro-5-isopropoxianilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L18371.06
L18371.03
L18371.06EA
272
EUR
L18371.06
L18371.03
2,4-Dicloro-5-isopropoxianilina ≥98%
2,4-Dicloro-5-isopropoxianilina
Purity: 98%
CAS No.: 41200-96-8
Molecular Formula: C9H11Cl2NO
Formula Weight: 220.11
Melting Point: 40-44°
Boiling Point: 110-112°/0.2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00974411
Formula:
C₉H₁₁Cl₂NO MW: 220,1 g/mol Pto. Ebullición: 110…112 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 40…44 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00974411 Núm. CAS: 41200-96-8 EINECS: 255-258-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |