1-Cloro-2-nitrobenceno 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
109620010 109621000
ACRO109620010EA 75.8 EUR
ACRO109620010 ACRO109621000
1-Cloro-2-nitrobenceno 99+%
1-Cloro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…34 °C
Densidad: 1,348 g/cm³
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007061
Núm. CAS: 88-73-3
EINECS: 201-854-9
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02170
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 34 °C
GC ≥99.0 %