1-Cloro-2-nitrobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Chloro-2-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene
A15403.0B
A15403.0I
A15403.30
A15403.0BEA
69.2
EUR
A15403.0B
A15403.0I
A15403.30
1-Cloro-2-nitrobenceno ≥99%
1-Cloro-2-nitrobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 88-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 126°(258°F)
Melting Point: 31-34°
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 509273
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007061
Formula:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157,56 g/mol Pto. Ebullición: 245…246 °C Pto. de fusión: 31…34 °C Densidad: 1,348 Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007061 Núm. CAS: 88-73-3 EINECS: 201-854-9 UN: 1578 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,2151 |