1-Cloro-3-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Chloronitrobenzene
B23423.18
B23423.30
B23423.18EA
32.7
EUR
B23423.18
B23423.30
1-Cloro-3-nitrobenceno ≥98%
1-Cloro-3-nitrobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 121-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 124°(255°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 1907947
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007202
Formula:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157.56 g/mol Pto. Ebullición: 235…236 °C Pto. de fusión: 43…47 °C Densidad: 1.34 Pto. de inflamación: 124 °C (255 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007202 Núm. CAS: 121-73-3 EINECS: 204-496-1 UN: 1578 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,02170 |