1-Cloro-4-nitrobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloronitrobenzene
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 105 EUR
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Cloro-4-nitrobenceno 99%
1-Cloro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄ClNO₂
Pto. Ebullición: 239 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 81…84 °C
Densidad: 1,298 g/cm³
Pto. de inflamación: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007285
Núm. CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,02170
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)