1-Cloro-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chloronitrobenzene
A15396.30
A15396.0B
A15396.0I
A15396.30EA
36.7
EUR
A15396.30
A15396.0B
A15396.0I
1-Cloro-4-nitrobenceno ≥98%
1-Cloro-4-nitrobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 100-00-5
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 238-242°
Beilstein Reference: 508691
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007285
Formula:
C₆H₄ClNO₂ MW: 157,56 g/mol Pto. Ebullición: 238…242 °C Pto. de fusión: 82…86 °C Densidad: 1,515 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007285 Núm. CAS: 100-00-5 EINECS: 202-809-6 UN: 1578 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,2151 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...