1,3,5-Tricloro-2-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4,6-Tricloronitrobenceno, 1-Nitro-2,4,6-triclorobenceno
A12262.06
A12262.14
A12262.22
A12262.06EA
25.8
EUR
A12262.06
A12262.14
A12262.22
1,3,5-Tricloro-2-nitrobenceno ≥98%
1,3,5-Tricloro-2-nitrobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 18708-70-8
Molecular Formula: C6H2Cl3NO2
Formula Weight: 226.45
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 2213282
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014690
Formula:
C₆H₂Cl₃NO₂ MW: 226.45 g/mol Pto. de fusión: 68…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014690 Núm. CAS: 18708-70-8 EINECS: 242-518-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |