2-Cloro-4-nitrofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21561.09
B21561.18
B21561.30
B21561.09EA
37.7
EUR
B21561.09
B21561.18
B21561.30
2-Cloro-4-nitrofenol ≥97%
2-Cloro-4-nitrofenol
Purity: 97%
CAS No.: 619-08-9
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2046372
MDL No.: MFCD00043910
Formula:
C₆H₄ClNO₃ Pto. de fusión: 108…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043910 Núm. CAS: 619-08-9 EINECS: 210-578-8 |