4-Cloro-3-nitrofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L10108.06
L10108.14
L10108.06EA
45.9
EUR
L10108.06
L10108.14
4-Cloro-3-nitrofenol ≥99%
4-Cloro-3-nitrofenol
Purity: 99%
CAS No.: 610-78-6
Molecular Formula: C6H4ClNO3
Formula Weight: 173.56
Odour: Characteristic
Melting Point: 124-129°
Beilstein Reference: 2094546
MDL No.: MFCD00043546
Formula:
C₆H₄ClNO₃ Pto. de fusión: 124…129 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043546 Núm. CAS: 610-78-6 |