1,5-Dicloro-2,4-dinitrobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
L06652.06
L06652.14
L06652.06EA
52.5
EUR
L06652.06
L06652.14
1,5-Dicloro-2,4-dinitrobenceno ≥97%
1,5-Dicloro-2,4-dinitrobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 3698-83-7
Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4
Formula Weight: 237.00
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 1685438
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024186
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂O₄ MW: 237 g/mol Pto. Ebullición: 135…155 °C (0,5 mmHg) Pto. de fusión: 98…103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00024186 Núm. CAS: 3698-83-7 EINECS: 223-027-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |