1-Cloro-2,4-dinitrobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 44.4 EUR
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-Cloro-2,4-dinitrobenceno 99%
1-Cloro-2,4-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202.55 g/mol
Pto. Ebullición: 315 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 48…53 °C
Pto. de inflamación: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007075
Núm. CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,02155
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %