2-Cloro-1,3-dinitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04593.03
L04593.06
L04593.03EA
62
EUR
L04593.03
L04593.06
2-Cloro-1,3-dinitrobenceno ≥98%
2-Cloro-1,3-dinitrobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 606-21-3
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 315°
Merck Reference: 14,2137
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00014689
Formula:
C₆H₃ClN₂O₄ Pto. Ebullición: 315 °C Pto. de fusión: 83…88 °C Densidad: 1,687 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014689 Núm. CAS: 606-21-3 EINECS: 210-107-6 UN: 3441 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,2137 |