1-Cloro-3,4-dinitrobenceno tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 90%
CAS No.: 610-40-2
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Flash Point:
Formula:
C₆H₃ClN₂O₄ Pto. Ebullición: 14…16 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: ∼20…25 °C Densidad: 1,687 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007212 Núm. CAS: 610-40-2 EINECS: 210-223-7 UN: 1577 ADR: 6.1,II |