2,4-Dicloroanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
B20042.06 B20042.14 B20042.22
B20042.06EA 44.2 EUR
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dicloroanísol ≥99%
2,4-Dicloroanísol
Formula: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 24…27 °C
Densidad: 1,288
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044772
Núm. CAS: 553-82-2
EINECS: 209-051-5