2,5-Dicloroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L13497.06
L13497.14
L13497.06EA
42.5
EUR
L13497.06
L13497.14
2,5-Dicloroanísol ≥98%
2,5-Dicloroanísol
Purity: 98%
CAS No.: 1984-58-3
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 128-132°/3.5mm
MDL No.: MFCD00061123
Formula:
C₇H₆Cl₂O Pto. Ebullición: 128…132 °C (3,5 mmHg) Pto. de fusión: 24 °C Densidad: 1,330 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061123 Núm. CAS: 1984-58-3 EINECS: 217-852-6 |