2-Cloroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-methoxybenzene
L06952.18 L06952.30
L06952.18EA 73.2 EUR
L06952.18 L06952.30
2-Cloroanísol ≥98%
2-Cloroanísol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Pto. Ebullición: 194…196 °C
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,123
Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000557
Núm. CAS: 766-51-8
EINECS: 212-167-9