3-Cloroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Chloro-3-methoxybenzene
A17327.18
A17327.30
A17327.18EA
64.5
EUR
A17327.18
A17327.30
3-Cloroanísol ≥98%
3-Cloroanísol
Purity: 98+%
CAS No.: 2845-89-8
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2041497
MDL No.: MFCD00000591
Formula:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Pto. Ebullición: 192…194 °C Densidad: 1.168 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000591 Núm. CAS: 2845-89-8 EINECS: 220-642-7 |