4-Cloroanísol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-4-methoxybenzene
170151000 170150250
ACRO170151000EA 154 EUR
ACRO170151000 ACRO170150250
4-Cloroanísol 99%
4-Cloroanísol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Pto. Ebullición: 198…202 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1.16 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000616
Núm. CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +220° to +235° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)