4-Cloroanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
1-Chloro-4-methoxybenzene
A11377.18
A11377.30
A11377.18EA
46.9
EUR
A11377.18
A11377.30
4-Cloroanísol ≥99%
4-Cloroanísol
Purity: 99%
CAS No.: 623-12-1
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: -18°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1858901
MDL No.: MFCD00000616
Formula:
C₇H₇ClO MW: 142.58 g/mol Pto. Ebullición: 198…200 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1.170 Pto. de inflamación: 78 °C (172 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000616 Núm. CAS: 623-12-1 EINECS: 210-772-2 |