2,3-Diclorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22943.14 B22943.22 B22943.36
B22943.14EA 26.6 EUR
B22943.14 B22943.22 B22943.36
2,3-Diclorofenol ≥98%
2,3-Diclorofenol
Purity: 98+% CAS No.: 576-24-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 2043615 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002160
Formula: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Pto. Ebullición: 206 °C
Pto. de fusión: 57…60 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C (239 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002160
Núm. CAS: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III