Casetes de inclusión de tejido, tipo UNI
Proveedor: KARTELL
2921-03 2921-04 2921-06 2921-12 2921-13 2921-10
631-9610EA 67.1 EUR
631-9610 631-9611 631-9613 631-9614 631-9615 KART2921-10
Casetes de inclusión de tejido, tipo UNI
Casetes para histología Casetes para procesamiento de tejidos
Casetes de inclusión de tejido para inclusiones de parafina, tipo universal, suministrados con tapa de cierre con abrazadera que se puede retirar fácilmente. Están disponibles en cinco colores. Dimensiones: 28×40×6,8 mm.