3,4-Diclorofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12256.14
A12256.22
A12256.14EA
88.2
EUR
A12256.14
A12256.22
3,4-Diclorofenol ≥99%
3,4-Diclorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 95-77-2
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 252-255°
Beilstein Reference: 1907693
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002258
Formula:
C₆H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 252…255 °C Pto. de fusión: 64…68 °C Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002258 Núm. CAS: 95-77-2 EINECS: 202-450-5 UN: 2020 ADR: 6.1,III |