Casetes de inclusión de tejido, tipo Mega
Proveedor: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 278 EUR
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Casetes de inclusión de tejido, tipo Mega
Casetes para histología Casetes para procesamiento de tejidos
Material: POM. Casetes de inclusión de tejido tipo Mega para muestras de grandes dimensiones. Dimensiones: 28×40×13,6 mm.