Tubos de secado con cono esmerilado estándar, doblado, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242620609 242620703 242620806 242620909
SCOT242620609EA 29.3 EUR
SCOT242620609 SCOT242620703 SCOT242620806 SCOT242620909
Tubos de secado con cono esmerilado estándar, doblado, DURAN®
Tubos Tubos de secado
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente. Inclinación de 75° con cono de conexión a tierra.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Adecuado para usar con un desecante como el cloruro de calcio.