2,6-Diclorofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
113590010
113590250
113591000
ACRO113590010EA
434
EUR
ACRO113590010
ACRO113590250
ACRO113591000
2,6-Diclorofenol 99%
2,6-Diclorofenol
Formula:
C₆H₄Cl₂O Pto. Ebullición: ∼219 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 65…68 °C Densidad: 1,653 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002176 Núm. CAS: 87-65-0 EINECS: 201-761-3 UN: 2020 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,03099 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 68 °C |
GC | ≥98.5 % |